Merck
SAB4200231
Sigma-Aldrich
Anti-DCAL-1 antibody, Mouse monoclonal
clone UW50, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-C-type lectin-like 1, Anti-CLECL1
Wybierz wielkość
200 μL
2420,00 zł
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
2420,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
UW50, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
flow cytometry: 0.25-0.50 μg/test using 1x106 human Raji cells
izotyp
IgM
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CLECL1(160365)
Opis ogólny
Lektyna-1 związana z komórkami dendrytycznymi (DCAL-1), znana również jako lektyna-1 typu C (CLECL1), jest nową cząsteczką podobną do lektyny typu C, kodowaną przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 12p13.31. Kodowane białko ulega ekspresji wyłącznie w ludzkich komórkach krwiotwórczych, w szczególności na wysokich poziomach w komórkach dendrytycznych (DC) i komórkach B.
Monoklonalny anty-CDAL-1 (mysi izotyp IgM) pochodzi z hybrydomy UW50 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych ludzkim białkiem fuzyjnym DCAL-1
Specyficzność
Monoklonalny anty-DCAL-1 rozpoznaje ludzki DCAL-1.
Immunogen
ludzkie białko fuzyjne DCAL-1.
Zastosowanie
Przeciwciało monoklonalne anty-DCAL-1 wytwarzane u myszy może być stosowane w cytometrii przepływowej.
Działania biochem./fizjol.
Lektyna-1 związana z komórkami dendrytycznymi (DCAL-1) funkcjonuje jako cząsteczka współstymulująca komórki T i zwiększa wydzielanie interleukiny-4. Kodowane białko jest również zaangażowane w regulację odpowiedzi immunologicznej.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania, zamrażać w temperaturze -20°C w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania lub przechowywania w zamrażarkach "bezszronowych". Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy oczyścić roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dendritic cell-associated lectin-1: a novel dendritic cell-associated, C-type lectin-like molecule enhances T cell secretion of IL-4.
Ryan EJ
Journal of Immunology, 169, 5638-5648 (2002)
Elizabeth J Ryan et al.
Human immunology, 70(1), 1-5 (2008-11-26)
Dendritic cell-associated lectin-1 (DCAL-1), also known as C-type lectin-like-1 (CLECL1), is a novel C-type lectin-like molecule expressed by antigen presenting cells including dendritic cells (DCs). Here we report that incubation of immature DCs (iDCs) with an anti-DCAL-1 monoclonal antibody (mAb)