Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~84 kDa
species reactivity
mouse, rat
concentration
~1.5 mg/mL
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using rat brain extracts (S1 fraction), indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using NIH3T3 cells, western blot: 1.5-3 μg/mL using mouse brain extracts (S1 fraction)
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GYS1(2997)
General description
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SAB4200218-200UL | 04061838035417 |