Merck
SAB4200195
Sigma-Aldrich
Anti-Brg1 antibody, Rat monoclonal
clone 5B7, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-BAF190, Anti-RTPS2, Anti-SMARCA4, Anti-SNF2, Anti-SNF2-BETA, Anti-SNF2L4, Anti-SNF2LB, Anti-SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily a, member 4, Anti-SWI2, Anti-hSNF2b, Monoclonal Anti-Brg1 antibody produced in rat
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5B7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~185 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, monkey, human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HeLa, HEK-293T, Raji or HepG2 cells extracts
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SMARCA4(6597)
mouse ... Smarca4(20586)
Opis ogólny
Brahma-related gene 1 (Brg1), znany również jako SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily a, member 4 (SMARCA4), jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 19p13.2. Kodowane białko charakteryzuje się konserwatywną katalityczną domeną ATPazy, konserwatywną C-końcową bromodomeną, motywem AT-hook i mniej scharakteryzowanym regionem N-końcowym zawierającym domeny QLQ, związane z helikazą-SANT (HSA) oraz BRM i KIS (BRK).
Monoklonalny anty-Brg1 (izotyp IgG2a szczura) pochodzi z hybrydomy 5B7 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka (SP2) i splenocytów szczura immunizowanych białkiem fuzyjnym odpowiadającym fragmentowi ludzkiego Brg1. Podjednostka katalityczna genu związanego z Brahmą 1 (Brg1) kompleksów związanych z SWItch / niefermentowalną sacharozą (SWI / SNF) ssaków kolokalizuje z kompleksami rozpoznawania pochodzenia, kompleksami GINS i antygenem jądrowym komórek proliferujących.
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-Brg1 produkowane u szczurów zostało użyte w:
  • immunoblottingu
  • immunocytochemia
  • immunoprecypitacja
  • immunoprecypitacja chromatyny
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Chromatynowa immunoprecypitacja (1 artykuł)
Działania biochem./fizjol.
Gen związany z Brahmą 1 (Brg1) działa jako podjednostka katalityczna dla różnych kompleksów SWItch/Sucrose non-fermentable (SWI/SNF) ssaków, gdzie pomaga w regulacji transkrypcji poprzez przebudowę nukleosomów. Dodatkowo odgrywa istotną rolę w różnicowaniu mieloidów do granulocytów. Mutacja w genie jest związana z rozwojem zespołu Coffina-Sirisa i zespołu predyspozycji do guzów rabdoidalnych. Utrata ekspresji Brg1 jest wykorzystywana jako potencjalny marker diagnostyczny raka drobnokomórkowego jajnika typu hiperkalcemicznego (SCCOHT).
Gen związany z Brahmą 1 (Brg1) działa jako represor transkrypcji. Oddziałuje z supresorem nowotworu retinoblastoma, tworząc kompleks represorowy, który hamuje białka cyklu komórkowego, takie jak cykliny A, D1 i E. Brg1 odgrywa ważną rolę jako supresor nowotworu, utrzymując stabilność genomu i zapobiegając nowotworom.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline pH 7.4, containing 15 mM sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
SMARCA4 (BRG1) loss of expression is a useful marker for the diagnosis of ovarian small cell carcinoma of the hypercalcemic type (ovarian rhabdoid tumor): a comprehensive analysis of 116 rare gynecologic tumors, 9 soft tissue tumors, and 9 melanomas.
Karanian-Philippe M
American Journal of Surgical Pathology, 39, 1197-1205 (2015)
Mutations affecting components of the SWI/SNF complex cause Coffin-Siris syndrome.
Tsurusaki Y
Nature Genetics, 44, 376-378 (2012)
Brg1, the ATPase subunit of the SWI/SNF chromatin remodeling complex, is required for myeloid differentiation to granulocytes.
Vradii D
Journal of Cellular Physiology, 206, 112-118 (2006)
The BRG1 transcriptional coregulator
Trotter KW and Archer TK.
Nuclear Receptor Signaling (2008)
Germline nonsense mutation and somatic inactivation of SMARCA4/BRG1 in a family with rhabdoid tumor predisposition syndrome.
Schneppenheim R
American Journal of Human Genetics, 86, 279-284 (2010)