SAB4200150
Anti-PIWIL3 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL
Synonim(y):
Anti-HIWI3, Anti-Piwi-like protein 3
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~101 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human colon carcinoma sections and biotin/ExtrAvidin®-Peroxidase staining system
western blot: 1-2 μg/mL using lysates of HEK-293T cells over expressing human PIWIL3
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C