Key Documents
SAB4200137
Anti-ALS2 (N-terminal region) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ALS2CR6, Anti-ALSIN, Anti-ALSJ, Anti-IAHSP, Anti-PLSJ
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~185 kDa
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1.5 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using NIH3T3 cells
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using HEK-293T cell lysate over expressing human ALS2, and rat cerebellum extract (S1 fraction).
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Als2(74018)
rat ... Als2(363235)