Merck
SAB4200125
Sigma-Aldrich
Anti-Notch3 antibody, Rat monoclonal
purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-CADASIL, Anti-CASIL, Monoclonal Anti-Notch3 antibody produced in rat
Wybierz wielkość
200 μL
2310,00 zł
2310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
2310,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~270 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
western blot: 2-4 μg/mL using using Jurkat cell extracts
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NOTCH3(4854)
rat ... Notch3(56761)
Opis ogólny
Monoclonal Anti-Notch3 (izotyp IgG2a szczura) pochodzi z hybrydomy NIZ 8G5 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka (P3X63Ag8.653) i splenocytów immunizowanego szczura.
Członkowie rodziny genów Notch kodują receptory transmembranowe. Ssaki mają cztery receptory Notch, od Notch1 do Notch4. Notch1 i Notch2 mają największą homologię ze sobą, podczas gdy Notch3 i Notch4 są strukturalnie rozbieżne, pozbawione domeny transaktywacyjnej, która znajduje się w Notch1 i Notch2. Receptor Notch3 posiada 34 zewnątrzkomórkowe powtórzenia podobne do naskórkowego czynnika wzrostu (EGF) i trzy bogate w cysteinę powtórzenia Notch/LIN12 (LIN). Zawiera również dwie domeny interakcji białko-białko, domenę RAM (R), dwa sygnały lokalizacji jądrowej (NLS), sześć powtórzeń ankyryny (ANK) i sekwencję PEST (P) w części cytoplazmatycznej. Gen NOTCH3 jest zmapowany na ludzkim chromosomie 19p13.12.
Specyficzność
Monoklonalny anty-Notch3 rozpoznaje ludzki i szczurzy Notch3.
Immunogen
ludzki rekombinowany Notch3 pełnej długości.
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-Notch3 produkowane u szczurów jest odpowiednie do immunoblottingu.
Działania biochem./fizjol.
Receptory Notch mają kluczowe znaczenie dla różnych decyzji dotyczących losu komórek. Sygnalizacja Notch odgrywa kluczową rolę w prawidłowym rozwoju wielu tkanek i typów komórek. Ma ona zróżnicowany wpływ na różnicowanie, przeżycie i/lub proliferację, które w dużym stopniu zależą od siły sygnału i kontekstu komórkowego. Wariacje w genie NOTCH3 prowadzą do choroby zwyrodnieniowej naczyń znanej jako autosomalna dominująca arteriopatia mózgowa z zawałami podkorowymi i leukoencefalopatią (CADASIL). Ponadto, zwiększona regulacja genu NOTCH3 wskazuje na aktywną i nawracającą ostrą białaczkę limfoblastyczną z komórek T (T-ALL).
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20°C. W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania, zamrażać w temperaturze -20°C w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania lub przechowywania w zamrażarkach "bezszronowych". Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy oczyścić roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
N Turner et al.
Oncogene, 29(14), 2013-2023 (2010-01-27)
Triple negative breast cancers (TNBCs) have a relatively poor prognosis and cannot be effectively treated with current targeted therapies. We searched for genes that have the potential to be therapeutic targets by identifying genes consistently overexpressed when amplified. Fifty-six TNBCs
D Bellavia et al.
Oncogene, 27(38), 5092-5098 (2008-09-02)
The Notch3 gene was identified, at the beginning of 90s, as the third mammalian Notch and was initially reported as being expressed in proliferating neuroepithelium. Since then, increasing evidence has demonstrated a number of structural and functional differences between Notch3
Silvia Bianchi et al.
Journal of cellular physiology, 207(2), 300-308 (2005-11-05)
Notch proteins encode a family of transmembrane receptors that are part of a signalling transduction system known as Notch signalling, an extremely conserved and widely used mechanism regulating programs governing growth, apoptosis and differentiation in metazoans. Notch signalling begins when
Freddy Radtke et al.
Nature immunology, 5(3), 247-253 (2004-02-27)
Notch proteins regulate a broad spectrum of cell fate decisions and differentiation processes during fetal and postnatal development. Mammals have four Notch receptors that bind five different ligands. The function of Notch signaling during lymphopoiesis and T cell neoplasia, based