Kluczowe dokumenty
SAB4200115
Anti-Reptin antibody, Mouse monoclonal
clone 2E9-5, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-CGI-46, Anti-ECP51 (Erythrocyte cytosolic protein, 51-KD), Anti-INO80J, Anti-RUVBL2 (RuvB-like 2), Anti-RVB2, Anti-TIH2, Anti-TIP48 (TATA box-binding protein-interacting protein, 48-KD), Anti-TIP49B
Wybierz wielkość
2400,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2400,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E9-5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~51 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extract of human MCF-7 cells
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RUVBL2(10856)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- immunoblotting
- immunoprecypitacja
- immunofluorescencja
- mikroskopia konfokalna
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)