Merck
SAB4200090
Sigma-Aldrich
Anti-Raver1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
IgA fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Ribonucleoprotein PTB-binding 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgA fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~77 kDa
metody
immunoprecipitation (IP): 5-10 μL using lysates of HEK-293Tcells overexpressing human Raver1
indirect immunofluorescence: 1:500-1:1000 using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells overexpressing human Raver1
western blot: 1:500-1:1000 using lysates of HEK-293T cells overexpressing human Raver1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Raver1 jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 19p13.2.
Raver1, znany również jako rybonukleoproteina wiążąca fosfotyrozynę (PTB)-1, jest powszechnie wyrażanym białkiem wielodomenowym. Raver1 składa się z trzech motywów rozpoznawania RNA (RRM) oraz sygnałów lokalizacji jądrowej i eksportu jądrowego. W ten sposób przemieszcza się między jądrem a cytoplazmą. Raver1 kolokalizuje również z PTB/hnRNPI, białkiem zaangażowanym w splicing RNA białek mikrofilamentowych.
Specyficzność
Anty-Raver1 (C-końcowy) rozpoznaje ludzki Raver1.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Raver1 (C-końcowe) produkowane u królików nadaje się do:
  • immunoblotting
  • immunoprecypitacja
  • immunofluorescencja
Działania biochem./fizjol.
Winkulina rekrutuje raver1 i jego ładunek mRNA do ogniskowych zrostów, promując lokalizację syntezy kompleksów adhezyjnych przez maszynerię translacyjną.
Zmiany w ekspresji genu raver1 mogą być związane z rozwojem zaburzeń depresyjnych. W mięśniach szkieletowych migracja Raver1 z jądra do cytoplazmy ułatwia różnicowanie specyficznych miejsc przyłączania mikrofilamentów.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 °C. W przypadku ciągłego stosowania, produkt może być przechowywany w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania, zamrażać w porcjach roboczych w temperaturze -20 °C. Wielokrotne zamrażanie i rozmrażanie lub przechowywanie w zamrażarkach "bezszronowych" nie jest zalecane. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy sklarować roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczenia robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hee-Ju Kang et al.
Scientific reports, 10(1), 9927-9927 (2020-06-20)
The prevalence and clinical characteristics of depressive disorders differ between women and men; however, the genetic contribution to sex differences in depressive disorders has not been elucidated. To evaluate sex-specific differences in the genetic architecture of depression, whole exome sequencing
Raver1 interactions with vinculin and RNA suggest a feed-forward pathway in directing mRNA to focal adhesions
Lee JH, et al.
Structure, 17(6), 833-842 (2009)
Raver1, a dual compartment protein, is a ligand for PTB/hnRNPI and microfilament attachment proteins
Huttelmaier S, et al.
The Journal of Cell Biology, 155(5), 775-786 (2001)