Merck
SAB4200081
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BOP1 antibody produced in rat
~1.0 mg/mL, clone BOP 6H11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Block of proliferation 1
Wybierz wielkość
200 μL
2080,00 zł
2080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
2080,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
BOP 6H11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~100 kDa
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HeLa cell extracts
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BOP1(23246)
Opis ogólny
Szczepionka monoklonalna przeciw BOP1 (izotyp IgG1 szczura) pochodzi z hybrydomy BOP 6H11 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka (P3X63Ag8.653) i splenocytów szczura immunizowanego peptydem odpowiadającym fragmentowi ludzkiego BOP1, sprzężonego z owalbuminą.
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-BOP1 produkowane u szczurów zostało wykorzystane w kilku technikach immunochemicznych, w tym immunoblottingu, immunoprecypitacji i immunocytochemii.
Działania biochem./fizjol.
Białko biogenezy rybosomów BOP1 jest niezbędnym składnikiem kompleksu jąderkowego PeBoW, który bierze udział w biogenezie rybosomów i proliferacji komórek. Stwierdzono, że wahania poziomu białka Bop1 wpływają na montaż i integralność całego kompleksu PeBoW (Pes1, Bop1 i WDR12). Nadekspresja mRNA Bop1 jest związana z rozwojem raka jelita grubego.
Postać fizyczna
Solution in 0.01M phosphate buffered saline pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Interdependence of Pes1, Bop1, and WDR12 controls nucleolar localization and assembly of the PeBoW complex required for maturation of the 60S ribosomal subunit
Rohrmoser M, et al.
Molecular and Cellular Biology, 27(10), 3682-3694 (2007)
Siqi Li et al.
The Journal of pathology, 254(3), 265-278 (2021-04-03)
Chemoresistance is a major obstacle to the treatment of triple-negative breast cancer (TNBC), which has a poor prognosis. Increasing evidence has demonstrated the essential role of cancer stem cells (CSCs) in the process of TNBC chemoresistance. However, the underlying mechanism
Michael Hölzel et al.
The Journal of cell biology, 170(3), 367-378 (2005-07-27)
Target genes of the protooncogene c-myc are implicated in cell cycle and growth control, yet the linkage of both is still unexplored. Here, we show that the products of the nucleolar target genes Pes1 and Bop1 form a stable complex