Merck
SAB4200075
Sigma-Aldrich
Anti-VAC14 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ArPIKfyve, Anti-TAX1-binding protein 2, Anti-TAX1BP2, Anti-TAX1BP2 TAX-reactive protein x, Anti-TRX
Wybierz wielkość
200 μL
2500,00 zł
2500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
2500,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~82 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1.5 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 10-15 μg using A431 cell lysates
indirect immunofluorescence: 8-16 μg/mL using HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using extracts of mouse brain (S1 fraction) or rat brain (S1 fraction)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VAC14(55697)
rat ... Vac14(307842)
Opis ogólny
Gen VAC14 jest mapowany na ludzki chromosom 16q22.1-q22.2. VAC14 jest białkiem rusztowania i jest składnikiem kompleksu kinazy białkowej PIKfyve.
Specyficzność
Anty-VAC14 (C-końcowy) specyficznie rozpoznaje ludzki, mysi i szczurzy VAC14.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-VAC14 (C-końcowe) produkowane u królików zostało użyte w:
  • immunoblottingu
  • immunoprecypitacja
  • immunofluorescencji
Działania biochem./fizjol.
Mutacja w genie VAC14 prowadzi do rozwoju barwnikowego zapalenia siatkówki (RP).
VAC14 fosforyluje PtdIns(3)P, aby wygenerować fosfolipid PtdIns(3,5)P2. Wiąże się i zwiększa aktywność fosfoinozytydo-5-kinazy PIKfyve. Uważa się, że szlak VAC14-PIP5K3-PtdIns(3,5)P2 jest fizjologicznie powiązany z aktywacją transportu glukozy do komórki przez insulinę. Usunięcie genu VAC14 u myszy powoduje masywną neurodegenerację, a szczególnie dotknięte są neurony w śródmózgowiu i obwodowym układzie czuciowym.
VAC14 jest regulatorem PIP5K3/PIKfyve, kinazy o podwójnej specyficzności.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 °C. W przypadku ciągłego stosowania, produkt może być przechowywany w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania, zamrażać w porcjach roboczych w temperaturze -20 °C. Wielokrotne zamrażanie i rozmrażanie lub przechowywanie w zamrażarkach "bezszronowych" nie jest zalecane. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy sklarować roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczenia robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gholson J Lyon et al.
Cold Spring Harbor molecular case studies, 5(6) (2019-08-08)
Whole-exome sequencing was used to identify the genetic etiology of a rapidly progressing neurological disease present in two of six siblings with early childhood onset of severe progressive spastic paraparesis and learning disabilities. A homozygous mutation (c.2005G>T, p, V669L) was
ArPIKfyve homomeric and heteromeric interactions scaffold PIKfyve and Sac3 in a complex to promote PIKfyve activity and functionality
Sbrissa D, et al.
Journal of Molecular Biology, 384(4), 766-779 (2008)
PIKfyve: Partners, significance, debates and paradoxes
Shisheva A
Cell Biology International, 32(6), 591-604 (2008)