Merck
SAB4200046
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GTP cyclohydrolase I antibody produced in rat
~1.0 mg/mL, clone MGTP 6H11, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-DYT14, Anti-DYT5, Anti-DYT5a, Anti-GCH1, Anti-GTPCH1, Anti-HPABH4B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MGTP 6H11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~28 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using Neuro-2a cell extracts
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Gch1(14528)
Specyficzność
Monoklonalna anty-GTP cyklohydrolaza I rozpoznaje ludzką i szczurzą GTP cyklohydrolazę I.
Immunogen
mysie białko fuzyjne cyklohydrolazy GTP I.
Postać fizyczna
Solution in 0.01M phosphate buffered saline pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 °C. W przypadku ciągłego stosowania, produkt może być przechowywany w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania, zamrażać w porcjach roboczych w temperaturze -20 °C. Wielokrotne zamrażanie i rozmrażanie lub przechowywanie w zamrażarkach "bezszronowych" nie jest zalecane. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy sklarować roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczenia robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)