Merck
SAB4200037
Sigma-Aldrich
Anti-SORBS2 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ARGBP2, Anti-Arg binding protein 2, Anti-Arg/Abl-interacting protein 2, Anti-Sorbin and SH3 domain containing 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~85 kDa
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1.5 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 20-40 μg/mL using HeLa cells
western blot: 0.2-0.4 μg/mL using HEK-293T cell lysates expressing human SORBS2
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SORBS2(8470)
Opis wartości docelowych
SORBS2 (C-końcowy), domena sorbiny i SH3 zawierająca 2, koduje białko sorbiny i SH3 zawierające 2. Ma trzy C-końcowe domeny SH3 i N-końcową domenę homologii sorbiny (SoHo), która oddziałuje z białkami tratwy lipidowej.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phos­phate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)