Merck
SAB4200036
Sigma-Aldrich
Anti-ITCH antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-AIP4, Anti-Atrophin-1-interacting protein 4, Anti-Itchy E3 ubiquitin protein ligase homolog, Anti-NAPP1, Anti-NFE2-associated polypeptide 1
Wybierz wielkość
200 μL
1582,00 zł
1582,00 zł
Cena katalogowa2260,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
1582,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1582,00 zł
Cena katalogowa2260,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~112 kDa
reaktywność gatunkowa
monkey, human
stężenie
~1.5 mg/mL
metody
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using Jurkat and COS7 cell extracts
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITCH(83737)
Opis ogólny
Ligaza białkowa ubikwityny E3 Itchy (ITCH), znana również jako białko 4 oddziałujące z atrofiną 1, jest kodowana przez gen mapowany na ludzki 20q11.22. Kodowane białko jest członkiem rodziny ligaz ubikwityny E3 podobnych do Nedd4. ITCH charakteryzuje się N-końcową domeną C2 związaną z kinazą białkową C, czterema domenami WW i domeną ligazy białkowej ubikwityny HECT (homologiczną do karboksylo-końca białka związanego z E6) na C-końcu.
Specyficzność
Anty-ITCH specyficznie rozpoznaje ludzkie i małpie ITCH.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-ITCH wytwarzane u królików zostało użyte do western blottingu[1] i immunoprecypitacji[1].
Działania biochem./fizjol.
ITCH może działać jako transkrypcyjny korepresor jądrowego czynnika erytroidalnego 2 (NFE2)/p45. Białko to może uczestniczyć w mediowaniu odpowiedzi immunologicznej poprzez modyfikację sygnalizacji za pośrednictwem Notch.
Ligaza białkowa ubikwityny E3 Itchy (ITCH) w połączeniu z wirusem Ebola VP40 (eVP40) pomaga w tworzeniu cząstek wirusopodobnych (VLP) i pączkowaniu wirusa.[2] Nadekspresja genu jest związana z rozwojem nowotworów tarczycy, głównie anaplastycznego raka tarczycy (ATC). ITCH hamuje szlak supresora guza hippo i indukuje przerzuty u pacjentów z rakiem piersi. Kodowane białko jest zaangażowane w pozytywną regulację sygnalizacji transformującego czynnika wzrostu-β (TGF-β) i ekspresji genów związanych z przejściem nabłonkowo-mezenchymalnym (EMT). Obniżona ekspresja genu prowadzi do syndromicznej wieloukładowej choroby autoimmunologicznej oraz poważnych nieprawidłowości morfologicznych i rozwojowych.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 °C. W przypadku ciągłego stosowania, produkt może być przechowywany w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania, zamrażać w porcjach roboczych w temperaturze -20 °C. Wielokrotne zamrażanie i rozmrażanie lub przechowywanie w zamrażarkach "bezszronowych" nie jest zalecane. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy sklarować roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczenia robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
X Chen et al.
Genomics, 73(2), 238-241 (2001-04-25)
We have cloned a new protein that interacts with the hematopoietic DNA-binding transcription factor, p45/NF-E2, by screening a human erythroleukemia cell cDNA library with the yeast two-hybrid approach. Predicted peptide sequence and chromosomal mapping identified the cloned molecule to be
Itch E3 ubiquitin ligase positively regulates TGF-? signaling to EMT via Smad7 ubiquitination.
Park SH
Molecules and Cells, 38, 20-25 (2015)
ITCH is a putative target for a novel 20q11.22 amplification detected in anaplastic thyroid carcinoma cells by array-based comparative genomic hybridization.
Ishihara T
Cancer Science, 99, 1940-1949 (2008)
Ke-Jun Han et al.
Human molecular genetics, 25(7), 1392-1405 (2016-02-26)
Low levels of the survival motor neuron (SMN) protein cause spinal muscular atrophy, the leading genetic disorder for infant mortality. SMN is ubiquitously expressed in various cell types and localizes in both the cytoplasm and the nucleus, where it concentrates
The ubiquitin E3 ligase ITCH enhances breast tumor progression by inhibiting the Hippo tumor suppressor pathway.
Salah Z
Oncotarget, 5, 10886-10900 (2014)