Merck
SAB4200031
Sigma-Aldrich
Anti-TNPO2 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Importin 3, Anti-Karyopherin beta-2b, Anti-Transportin-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~95 kDa
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of HEK-293T cells over expressing human TNPO2
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells over expressing human TNPO2
western blot: 1-2 μg/mL using lysates of HEK-293T cells over expressing human TNPO2
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNPO2(30000)
Opis ogólny
Transportyna 2 (TNPO2 lub TRN2) jest członkiem rodziny receptorów transportowych karioferyn. Białko to występuje w dwóch izoformach TRN2a i TRN2b. Gen TNPO2 znajduje się na ludzkim chromosomie 19p13.2.
Specyficzność
Anty-TNPO2 (C-końcowy) rozpoznaje ludzką izoformę b TNPO2.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-TNPO2 (C-końcowe) wytwarzane u królików może być stosowane w:
  • immunoblottingu
  • immunoprecypitacja
  • immunofluorescencji
Działania biochem./fizjol.
Transportyna 2 (TNPO2) jest zaangażowana w nowy szlak importu i eksportu białek jądrowych. Białko to wiąże się specyficznie z białkami zawierającymi M9, takimi jak heterogeniczna rybonukleoproteina jądrowa A1 (hnRNPA1), a także z regionem nukleocytoplazmatycznej sekwencji wahadłowej (HNS) HuR, ale nie z klasycznymi białkami zawierającymi sygnał lokalizacji jądrowej (NLS). Białko TNPO2 oddziałuje z podobnym zestawem białek wiążących RNA w sposób wrażliwy na trifosforan guanozyny (GTP) związany z białkiem jądrowym RAs (Ran).
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 °C. W przypadku ciągłego stosowania, produkt może być przechowywany w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania, zamrażać w porcjach roboczych w temperaturze -20 °C. Wielokrotne zamrażanie i rozmrażanie lub przechowywanie w zamrażarkach "bezszronowych" nie jest zalecane. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy sklarować roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczenia robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ana Rebane et al.
RNA (New York, N.Y.), 10(4), 590-599 (2004-03-24)
Several mRNA-binding proteins, including hnRNP A1 and HuR, contain bidirectional transport signals that mediate both their nuclear import and export. Previously, Transportin 1 (Trn1) was identified as a mediator of hnRNP A1 import, whereas the closely related protein Transportin 2
Stephan Güttinger et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101(9), 2918-2923 (2004-02-26)
The RanGTP-binding nuclear transport receptors transportin1 (TRN1) and transportin2 (TRN2) are highly similar in sequence but are reported to function in nuclear import and export, respectively. Here we show that TRN2 possesses properties of a nuclear import receptor. TRN1/2 both
Erin J Gardiner et al.
Journal of psychiatric research, 47(4), 425-437 (2012-12-12)
Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) represent an accessible tissue source for gene expression profiling in schizophrenia that could provide insight into the molecular basis of the disorder. This study used the Illumina HT_12 microarray platform and quantitative real time PCR
Byounghoon Hwang et al.
The Journal of biological chemistry, 290(29), 17967-17984 (2015-06-11)
Activation of IκB kinase (IKK) and NF-κB by genotoxic stresses modulates apoptotic responses and production of inflammatory mediators, thereby contributing to therapy resistance and premature aging. We previously reported that genotoxic agents induce nuclear localization of NF-κB essential modulator (NEMO)