Kluczowe dokumenty
SAB4200030
Sigma-Aldrich
Anti-HOXD9 (Internal Region) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HOX4C, Anti-Homeobox D9, Anti-Hox-4.3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~40 kDa
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using lysates of HEK-293T cells over expressing human HOXD9
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells over expressing human HOXD9
western blot: 1-2 μg/mL using lysates of HEK-293T cells over expressing human HOXD9
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HOXD9(3235)
mouse ... Hoxd9(15438)
rat ... Hoxd9(688999)
Opis ogólny
U kręgowców występuje 39 genów homeobox (HOX). Są one podzielone na cztery klastry (HOXA-HOXD), zlokalizowane na różnych chromosomach (7p15, 17q21.2, 12q13 i 2q31). Każdy klaster zawiera 9-11 genów kodujących stosunkowo małe produkty genowe zawierające wysoce konserwowany region 60-aminokwasowy (homeobox), z aktywnością wiązania DNA, która przyczynia się do ich aktywności jako czynników transkrypcyjnych. Geny HOX są ewolucyjnie konserwowane.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-HOXD9 (region wewnętrzny) produkowane u królików zostało użyte w:
  • immunoblottingu
  • immunoprecypitacja
  • immunofluorescencji
Działania biochem./fizjol.
Czynniki transkrypcyjne Homeobox (HOX) kontrolują ważne szlaki rozwojowe związane z morfogenezą zarodka. Geny HOX uczestniczą głównie w tworzeniu planu ciała podczas rozwoju embrionalnego. Zmieniona funkcja lub ekspresja genów homeobox jest związana z rozwojem nowotworów, takich jak białaczki lub nowotwory piersi, prostaty, nerek, okrężnicy, skóry i mózgu. HOXD9 jest zaangażowany w modelowanie kończyny przedniej, szkieletu osiowego i segmentacji embrionalnej. Może promować migrację komórek, inwazję i przerzuty w raku wątrobowokomórkowym. Wykazano, że HOXD9 bierze udział we wczesnych etapach prawidłowego rozwoju stawów, a także w patologicznym procesie zapalenia stawów.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Histone acetylation regulates the expression of HoxD9 transcription factor in endothelial progenitor cells
Iordache F, et al.
Romanian Journal of Morphology and Embryology, 56(1), 107-113 (2015)
HOXD9 promotes epithelial-mesenchymal transition and cancer metastasis by ZEB1 regulation in hepatocellular carcinoma
Lv X, et al.
Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, 34(1), 133-133 (2015)
Role of HOX genes in stem cell differentiation and Cancer
Bhatlekar S, et al.
Stem Cells International, 2018(1), 107-113 (2018)
Expression of murine HOXD9 during embryonic joint patterning and in human T lymphotropic virus type I tax transgenic mice with arthropathy resembling rheumatoid arthritis.
Khoa ND, et al.
Arthritis and Rheumatism, 42(4), 686-696 (1999)