SAB4100383
Monoclonal Anti-TMOD1 antibody produced in mouse
clone TMOD1-A328, culture supernatant
Synonim(y):
Anti-D9S57E, Anti-ETMOD, Anti-TMOD, Anti-tropomodulin 1
About This Item
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
TMOD1-A328, monoclonal
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 40.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2b
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... TMOD1(7111)
Opis ogólny
Immunogen
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)