Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB4100339
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PDE6G antibody produced in mouse
clone PDE6G-A288, culture supernatant
Synonim(y):
Anti-PDEG, Anti-Phosphodiesterase 6G, cGMP-specific, rod, γ, Anti-RP57
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
PDE6G-A288, monoclonal
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 9.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... PDE6G(5148)
Immunogen
PDE6G purified recombinant protein
Postać fizyczna
Solution in Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium with 10% fetal calf serum and 15 mM sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)