SAB4100327
Monoclonal Anti-ADIPOQ antibody produced in mouse
clone ADIPOQ-A277, culture supernatant
Synonim(y):
Anti-ACDC, Anti-ACRP30, Anti-ADIPQTL1, Anti-ADPN, Anti-APM-1, Anti-APM1, Anti-Adiponectin, C1Q and collagen domain containing, Anti-GBP28
About This Item
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
ADIPOQ-A277, monoclonal
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 24.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ADIPOQ(9370)
Opis ogólny
Immunogen
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)