Kluczowe dokumenty
SAB4100240
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SSX1 antibody produced in mouse
clone SSX1-A207, culture supernatant
Synonim(y):
AntiCT5.1, AntiSSRC, AntiSynovial sarcoma, X breakpoint 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SSX1-A207, monoclonal
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 21.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SSX1(6756)
Immunogen
Oczyszczone rekombinowane białko SSX1
Postać fizyczna
Solution in Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium with 10% fetal calf serum and 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)