SAB4100235
Monoclonal Anti-SAMHD1 antibody produced in mouse
clone SAMHD1-A200, culture supernatant
Synonim(y):
AntiAGS5, AntiDCIP, AntiHD domain containing 1, AntiHDDC1, AntiMOP-5, AntiOTTHUMP00000030889, AntiSAM domain and HD domain 1, AntiSAM domain- and HD domain-containing protein 1, AntiSBBI88
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SAMHD1-A200, monoclonal
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 72 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... SAMHD1(25939)
Opis ogólny
Immunogen
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)