SAB4100221
Monoclonal Anti-PECR antibody produced in mouse
clone PECR-B172, culture supernatant
Synonim(y):
AntiDCRRP, AntiHPDHASE, AntiHSA250303, AntiPVIARL, AntiPeroxisomal trans-2-enoyl-CoA reductase, AntiSDR29C1, AntiTERP
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
PECR-B172, monoclonal
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 32.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... PECR(55825)
Immunogen
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)