SAB4100213
Monoclonal Anti-FAM127C antibody produced in mouse
clone FAM127C -A139, culture supernatant
Synonim(y):
AntiCXX1c, AntiFamily with sequence similarity 127, member C, AntiMAR8B, AntiOTTHUMP00000195547
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
FAM127C -A139, monoclonal
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 13.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... FAM127C(441518)
Opis ogólny
Immunogen
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)