Kluczowe dokumenty
SAB4100064
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IDH1 antibody produced in mouse
clone IDH1-A36, culture supernatant
Synonim(y):
Anti-IDH, Anti-IDP, Anti-IDPC, Anti-Isocitrate dehydrogenase 1 (NADP+), soluble (IDH1), Anti-NADP+-specific ICDH, Anti-NADP-dependent isocitrate dehydrogenase, cytosolic, Anti-NADP-dependent isocitrate dehydrogenase, peroxisomal, Anti-Oxalosuccinate decarboxylase, Anti-PICD
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
IDH1-A36, monoclonal
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 46.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IDH1(3417)
Opis ogólny
Dehydrogenaza izocytrynianowa 1 (IDH1) jest kodowana przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 2q34. Jest członkiem rodziny enzymów dehydrogenazy izocytrynianowej. IDH1 występuje głównie w cytoplazmie i peroksysomach.
Immunogen
Oczyszczone rekombinowane białko IDH1
Działania biochem./fizjol.
Dehydrogenaza izocytrynianowa 1 (IDH1) działa jako regulator cytoplazmatycznego i peroksysomalnego metabolizmu lipidów w różnych tkankach. Katalizuje konwersję izocytrynianu do α-ketoglutaranu, który jest kluczowym kofaktorem dla dioksygenaz zależnych od 2-OG. IDH1 ułatwia różne procesy komórkowe, takie jak adaptacja do niedotlenienia, demetylacja histonów i modyfikacja DNA. Bierze również udział w syntezie lipidów plazmalogenowych w peroksysomach. Somatyczna mutacja tego genu jest związana z rozwojem glejaków i ostrej białaczki szpikowej (AML).
Postać fizyczna
Solution in Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium with 10% fetal calf serum and 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
IDH1/2 mutation detection in gliomas
Arita H, et al.
Brain Tumor Pathology, 32(2), 79-89 (2015)
IDH1 and IDH2 mutations are frequent events in central chondrosarcoma and central and periosteal chondromas but not in other mesenchymal tumours
Amary MF, et al.
The Journal of Pathology, 224(3), 334-343 (2011)
IDH1, lipid metabolism and cancer: Shedding new light on old ideas
Bogdanovic E
Biochim. Biophys. Acta Gen. Subj., 1850(9), 1781-1785 (2015)
Julie-Aurore Losman et al.
Science (New York, N.Y.), 339(6127), 1621-1625 (2013-02-09)
Mutations in IDH1 and IDH2, the genes coding for isocitrate dehydrogenases 1 and 2, are common in several human cancers, including leukemias, and result in overproduction of the (R)-enantiomer of 2-hydroxyglutarate [(R)-2HG]. Elucidation of the role of IDH mutations and
M Udugama et al.
Nature communications, 12(1), 2584-2584 (2021-05-12)
Alternative Lengthening of Telomeres (ALT) is a telomere maintenance pathway utilised in 15% of cancers. ALT cancers are strongly associated with inactivating mutations in ATRX; yet loss of ATRX alone is insufficient to trigger ALT, suggesting that additional cooperating factors