Kluczowe dokumenty
SAB3701442
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IL-17F-Biotin antibody produced in mouse
clone 4H1629.1, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-Cytokine ML-1, Anti-Interleukin 25
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
biotin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4H1629.1, monoclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL17F(112744)
Specyficzność
Ten produkt został oczyszczony ze stężonego supernatantu hodowli tkankowej za pomocą chromatografii białka G, a następnie rozległej dializy w stosunku do buforu określonego powyżej. To przeciwciało jest specyficzne dla ludzkiego białka IL-17F. Analiza BLAST została wykorzystana do zasugerowania reaktywności krzyżowej z IL-17F ze źródeł ludzkich na podstawie 100% homologii z sekwencją immunizującą. Nie określono reaktywności krzyżowej z IL-17F z innych źródeł.
Immunogen
Dojrzała rekombinowana ludzka IL-17F o pełnej długości produkowana w E.coli, a następnie rozwijana w hybrydomie.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Dostarczany w 0,02 M fosforanie potasu, 0,15 M chlorku sodu, pH 7,2 z 0,01% (w/v) azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)