Kluczowe dokumenty
SAB3701170
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse IgG1 (γ-chain specific)-Fluorescein antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonim(y):
FITC
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
fluorescein conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
direct immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Specyficzność
Ten produkt został przygotowany z monospecyficznej surowicy odpornościowej metodą chromatografii immunopowinowactwa z użyciem antygenów sprzężonych z kulkami agarozowymi, a następnie adsorpcji na fazie stałej w celu usunięcia wszelkich niepożądanych reaktywności. W wyniku testu immunoelektroforezy uzyskano pojedynczy łuk precypitacyjny przeciwko anty-fluoresceinie, surowicy królika, mysiej IgG i surowicy myszy. Swoistość została potwierdzona testem ELISA przy mniej niż 1% reaktywności krzyżowej wobec innych izotypów mysich łańcuchów ciężkich lub lekkich.
Immunogen
Mysi łańcuch ciężki IgG1
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunofluorescencja (1 artykuł)
Właściwości fizyczne
Antibody format: IgG
Postać fizyczna
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
Rekonstytucja
Rozpuścić w 1,0 ml wody dejonizowanej (lub równoważnej).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yunlu Jia et al.
Cancer research, 82(3), 406-418 (2021-12-12)
Multiple myeloma is an incurable malignancy with marked clinical and genetic heterogeneity. The cytogenetic abnormality t(4;14) (p16.3;q32.3) confers aggressive behavior in multiple myeloma. Recently, essential oncogenic drivers in a wide range of cancers have been shown to be controlled by
Li-Na Zhou et al.
Molecular medicine reports, 12(4), 4931-4938 (2015-07-03)
In order to examine how implanted bone marrow stromal cells (BMSCs) encourage peripheral nerve regeneration, the present study investigated the interaction of BMSCs and Schwann cells (SCs) using an indirect in vitro co‑culture model. SCs and BMSCs were obtained from
Pawan Kumar Raghav et al.
Life sciences, 214, 84-97 (2018-10-12)
The biological mechanisms underlying the effects of stem cell factor (SCF) and an inhibitor, NSC87877 (N) of the c-Kit negative regulator (SHP-1 and SHP-2) on cell proliferation are different. Therefore, we compared the cell's response to these two either alone