SAB3701015
Anti-Mouse IgG F(ab′)2, F(ab′)2 fragment, highly cross absorbed-Peroxidase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonim(y):
HRP
About This Item
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
peroxidase conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Postać
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Specyficzność
Immunogen
Właściwości fizyczne
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3