Kluczowe dokumenty
SAB3700832
Sigma-Aldrich
Anti-Rabbit IgG F(ab′)2, highly cross adsorbed-Peroxidase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonim(y):
HRP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
peroxidase conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
rabbit
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunoglobulina G (IgG) należy do rodziny immunoglobulin i jest powszechnie wyrażanym przeciwciałem surowicy. Immunoglobulina ma dwa łańcuchy ciężkie i dwa łańcuchy lekkie połączone wiązaniem dwusiarczkowym. Jest to glikoproteina, która pomaga głównie w obronie immunologicznej. IgG jest główną klasą immunoglobulin. Immunoglobulina G (IgG) uczestniczy w nadwrażliwości typu II i typu III. Królicza IgG jest dalej podzielona na pięć klas - IgM, IgG, IgA, IgD i IgE. Ma tylko jeden wariant IgG z jednym międzyciężkim mostkiem dwusiarczkowym. Pomaga w opsonizacji, wiązaniu dopełniacza i cytotoksyczności komórkowej zależnej od przeciwciał.
Specyficzność
Ten produkt został przygotowany z monospecyficznej surowicy odpornościowej metodą chromatografii immunopowinowactwa z użyciem króliczych IgG sprzężonych z agarozą. W wyniku testu immunoelektroforezy uzyskano pojedynczy łuk precypitacyjny przeciwko przeciwciałom przeciw peroksydazie, przeciwciałom przeciw surowicy koziej, króliczym IgG, króliczym IgG F(ab')2 i surowicy króliczej. Nie zaobserwowano reakcji przeciwko króliczym IgG F(c) lub białkom surowicy ludzkiej.
Immunogen
Królicze IgG F(ab′)2 fragment
Właściwości fizyczne
Antibody format: IgG
Postać fizyczna
Dostarczany w 0,01 M fosforanie sodu, 0,15 M chlorku sodu, pH 7,2 z 10 mg/ml albuminy surowicy bydlęcej (BSA) - nie zawiera immunoglobulin i proteaz.
Rekonstytucja
Rozpuścić w 1,0 ml wody dejonizowanej (lub równoważnej).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Specific IgG for cat allergens in patients with allergic conjunctivitis.
Miyama A, et al.
International Ophthalmology, 35(4), 575-586 (2015)
Antibody structure, instability, and formulation.
Wang W
Journal of Pharmaceutical Sciences, 96(1), 1-26 (2007)