Kluczowe dokumenty
SAB3700778
Sigma-Aldrich
Anti-Monkey IgM (μ-chain specific) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
1 MG
1170,00 zł
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1170,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
monkey
stężenie
1.0 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunoglobulina M (IgM) występuje w surowicy jako pentamer i należy do rodziny immunoglobulin. Białko to ma wysoką masę cząsteczkową. Monomeryczna IgM ma masę cząsteczkową 190 kDa. Pentameryczna IgM składa się z dziesięciu łańcuchów ciężkich μ, dziesięciu łańcuchów lekkich i pojedynczego łańcucha J, które są połączone wiązaniami dwusiarczkowymi. Łańcuch μ składa się z pięciu domen - VH, Cμ1, Cμ2, Cμ3 i Cμ4. Ograniczone trawienie przy użyciu papainy rozszczepia przeciwciało na trzy fragmenty, z których dwa są identyczne i zawierają aktywność wiązania antygenu. Są one znane jako fragmenty wiążące antygen (Fab). Trzeci fragment, znany jako fragment krystalizowalny, nie posiada aktywności wiązania antygenu. Wchodzi on w interakcje z komórkami i cząsteczkami efektorowymi. Łańcuchy ciężkie IgM zawierają dodatkową domenę C, która zastępuje region zawiasowy obecny między Fab i Fc. IgM jest pierwszym przeciwciałem wytwarzanym podczas odpowiedzi immunologicznej i jest głównym izotypem wydzielanym w odpowiedzi immunologicznej niezależnej od limfocytów T.
Specyficzność
Ten produkt został przygotowany z monospecyficznej surowicy odpornościowej metodą chromatografii immunopowinowactwa z użyciem małpiej IgM sprzężonej z kulkami agarozowymi, a następnie adsorpcji na fazie stałej w celu usunięcia wszelkich niepożądanych reaktywności. W wyniku testu immunoelektroforezy uzyskano pojedynczy łuk precypitacyjny przeciwko surowicy anty-koziej, małpiej IgM i małpiej surowicy. Nie zaobserwowano reakcji przeciwko małpiej IgG lub małpiej IgA. Swoistość została potwierdzona testem ELISA przy mniej niż 1% reaktywności krzyżowej wobec innych izotypów małpich łańcuchów ciężkich lub lekkich.
Immunogen
Małpi łańcuch ciężki IgM mu
Właściwości fizyczne
Antibody format: IgG
Postać fizyczna
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Akiko Ishii et al.
Molecular therapy. Methods & clinical development, 18, 44-49 (2020-06-25)
To establish an efficient, safe immunosuppressive regimen of adeno-associated vector (AAV)-mediated gene therapy for Duchenne muscular dystrophy (DMD), we evaluated the effect of tacrolimus (FK506) on skeletal muscle transduction with AAV8 and AAV9 vectors expressing the LacZ and microdystrophin (M3)
Serum Immunoglobulin M Concentration Is Positively Related to Metabolic Syndrome in an Adult Population: Tianjin Chronic Low-Grade Systemic Inflammation and Health (TCLSIH) Cohort Study
Kun Song
PLoS ONE, 9(2), e88701-e88701 (2014)