Kluczowe dokumenty
SAB3700759
Sigma-Aldrich
Anti-Monkey IgA (α-chain specific)-Peroxidase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonim(y):
HRP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
peroxidase conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
monkey
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Specyficzność
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Monkey IgA coupled to agarose beads followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Peroxidase, Anti-Goat Serum, Monkey IgA and Monkey Serum. No reaction was observed against Monkey IgM or Monkey IgG.
Immunogen
Monkey IgA alpha heavy chain
Właściwości fizyczne
Antibody format: IgG
Postać fizyczna
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
Rekonstytucja
Reconstitute with 1.0 mL deionized water (or equivalent).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Organy docelowe
Kidney
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eirikur Saeland et al.
NPJ vaccines, 8(1), 45-45 (2023-03-24)
Respiratory syncytial virus (RSV) is a leading cause of severe respiratory disease for which no licensed vaccine is available. We have previously shown that a prefusion (preF) conformation-stabilized RSV F protein antigen and an adenoviral vector encoding RSV preF protein
Ruklanthi de Alwis et al.
Emerging microbes & infections, 10(1), 1457-1470 (2021-06-15)
Zika virus (ZIKV) is an emerging arbovirus with recent global expansion. Historically, ZIKV infections with Asian lineages have been associated with mild disease such as rash and fever. However, recent Asian sub-lineages have caused outbreaks in the South Pacific and
Ahmed O Hassan et al.
Cell reports. Medicine, 2(4), 100230-100230 (2021-03-24)
The deployment of a vaccine that limits transmission and disease likely will be required to end the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic. We recently described the protective activity of an intranasally administered chimpanzee adenovirus-vectored vaccine encoding a pre-fusion stabilized spike
A L Carvalho et al.
Clinical and experimental immunology, 196(3), 287-304 (2019-04-16)
Plague caused by the Gram-negative bacterium, Yersinia pestis, is still endemic in parts of the world today. Protection against pneumonic plague is essential to prevent the development and spread of epidemics. Despite this, there are currently no licensed plague vaccines
N C Salisch et al.
NPJ vaccines, 4, 54-54 (2019-12-31)
Respiratory Syncytial Virus (RSV) can cause severe respiratory disease, yet a licensed vaccine is not available. We determined the immunogenicity of two homologous and one heterologous intramuscular prime-boost vaccination regimens using replication-incompetent adenoviral vectors of human serotype 26 and 35