Kluczowe dokumenty
SAB3700576
Sigma-Aldrich
Anti-Rat IgG (H+L), highly cross adsorbed antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat
stężenie
1.97 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
IgG (immunoglobulina G) składa się z czterech podklas: IgG1, IgG2, IgG3 i IgG4. Struktura IgG obejmuje cztery łańcuchy polipeptydowe zawierające dwa identyczne łańcuchy ciężkie γ (H) i dwa identyczne łańcuchy lekkie κ lub λ (L) o masie odpowiednio 50 kDa i 25 kDa. Łańcuchy są połączone wiązaniem dwusiarczkowym. Zarówno łańcuchy L, jak i H składają się ze zmiennej domeny na N-końcu. Na C-końcu znajdują się stałe domeny: trzy w łańcuchu H z regionem zawiasowym i jedna w łańcuchu L. Przeciwciało IgG jest wzbogacone w mleko matki. IgG stanowi 10-20% białka osocza i jest uważane za jedno z najobficiej występujących białek surowicy.
Specyficzność
Ten produkt został przygotowany z monospecyficznej surowicy odpornościowej metodą chromatografii immunopowinowactwa z użyciem szczurzych IgG sprzężonych z kulkami agarozowymi, a następnie adsorpcji na fazie stałej w celu usunięcia wszelkich niepożądanych reaktywności. Test immunoelektroforezy doprowadził do powstania pojedynczego łuku precypitacyjnego przeciwko surowicy przeciw królikowi, IgG szczura i surowicy szczura. Nie zaobserwowano reakcji przeciwko białkom surowicy ludzkiej.
Immunogen
Szczurza IgG cała cząsteczka
Działania biochem./fizjol.
Przeciwciało IgG (immunoglobulina G) chroni przed infekcjami bakteryjnymi, grzybiczymi i wirusowymi. Przeciwciało IgG pełni funkcję podobną do przeciwciała IgM w aktywacji układu dopełniacza. IgG uczestniczy w nadwrażliwości typu II i typu III. Pomaga w opsonizacji, wiązaniu dopełniacza i cytotoksyczności komórkowej zależnej od przeciwciał. Matczyne IgG jest przenoszone do płodu przez łożysko, co ma zasadnicze znaczenie dla obrony immunologicznej noworodka przed infekcjami.
Właściwości fizyczne
Antibody format: IgG
Postać fizyczna
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
IgG subclasses and allotypes: from structure to effector functions
Vidarsson G, et al.
Frontiers in Immunology, 5(4), 520-520 (2014)
Placental transfer of IgG subclasses in a Japanese population.
Hashira S, et al.
Pediatrics International, 42(4) (2000)
Specific IgG for cat allergens in patients with allergic conjunctivitis.
Miyama A, et al.
International Ophthalmology, 35(4), 575-586 (2015)