Ten produkt został przygotowany z monospecyficznej surowicy odpornościowej metodą chromatografii immunopowinowactwa z użyciem IgG świnki morskiej sprzężonej z kulkami agarozowymi, a następnie sprzężonej z fluorochromem i poddanej rozległej dializie z buforem podanym powyżej. W wyniku testu immunoelektroforezy uzyskano pojedynczy łuk precypitacyjny przeciwko surowicy anty-osła, IgG świnki morskiej i surowicy świnki morskiej. Nie zaobserwowano reakcji przeciwko białkom surowicy bydła, kurczaka, kozy, chomika, konia, człowieka, myszy, królika, szczura i owcy. To przeciwciało będzie reagować z ciężkimi łańcuchami IgG świnki morskiej i lekkimi łańcuchami większości immunoglobulin świnki morskiej.
Immunogen
Cała cząsteczka IgG świnki morskiej
Właściwości fizyczne
Antibody format: IgG
Postać fizyczna
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2