Kluczowe dokumenty
SAB3700357
Sigma-Aldrich
Anti-Guinea Pig IgG (Fc specific)-Fluorescein antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonim(y):
FITC
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
fluorescein conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
guinea pig
metody
direct immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Specyficzność
Ten produkt został przygotowany z monospecyficznej surowicy odpornościowej metodą chromatografii immunopowinowactwa przy użyciu IgG świnki morskiej sprzężonej z kulkami agarozowymi, a następnie adsorpcji na fazie stałej w celu usunięcia wszelkich niepożądanych reaktywności. Test immunoelektroforezy doprowadził do powstania pojedynczego łuku precypitacyjnego przeciwko anty-fluoresceinie, surowicy królika, IgG świnki morskiej, IgG F(c) świnki morskiej i surowicy świnki morskiej. Nie zaobserwowano reakcji przeciwko IgG F(ab')2 świnki morskiej.
Immunogen
Fragment F(c) IgG świnki morskiej
Właściwości fizyczne
Antibody format: IgG
Postać fizyczna
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
Rekonstytucja
Rozpuścić w 1,0 ml wody dejonizowanej (lub równoważnej).
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)