Kluczowe dokumenty
SAB3700047
Sigma-Aldrich
Anti-Cat IgG F(ab′)2-Biotin antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Wybierz wielkość
2 MG
1050,00 zł
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 MG
1050,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
Texas Red® conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
cat
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Specyficzność
Ten produkt został przygotowany z monospecyficznej surowicy odpornościowej metodą chromatografii immunopowinowactwa przy użyciu Cat IgG sprzężonej z kulkami agarozowymi, a następnie adsorpcji na fazie stałej w celu usunięcia wszelkich niepożądanych reaktywności. W wyniku testu immunoelektroforezy uzyskano pojedynczy łuk precypitacyjny przeciwko antybiotynie, surowicy antykoziej, Cat IgG, Cat IgG F(ab')2 i surowicy Cat. Nie zaobserwowano reakcji przeciwko Cat IgG F(c).
Immunogen
Fragment Cat IgG F(ab′)2
Właściwości fizyczne
Antibody format: IgG
Postać fizyczna
Dostarczany w 0,01 M fosforanie sodu, 0,15 M chlorku sodu, pH 7,2 z 10 mg/ml albuminy surowicy bydlęcej (BSA) - nie zawiera immunoglobulin i proteaz.
Rekonstytucja
Rozpuścić w 1,0 ml wody dejonizowanej (lub równoważnej).
Informacje prawne
Texas Red is a registered trademark of Life Technologies
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)