Kluczowe dokumenty
SAB3700030
Sigma-Aldrich
Anti-Bovine IgG (Fc specific)-Alkaline Phosphatase antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ALP, Alk Phos
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
alkaline phosphatase conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
bovine
stężenie
1.0 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Specyficzność
Ten produkt został przygotowany z monospecyficznej surowicy odpornościowej metodą chromatografii immunopowinowactwa z użyciem bydlęcych IgG sprzężonych z kulkami agarozowymi. W wyniku testu immunoelektroforezy uzyskano pojedynczy łuk precypitacyjny przeciwko antyfosfatazie alkalicznej (jelito cielęce), surowicy króliczej, bydlęcej IgG i surowicy bydlęcej.
Immunogen
Bydlęca IgG cała cząsteczka
Właściwości fizyczne
Antibody format: IgG
Postać fizyczna
Dostarczany w 0,05 M chlorku Tris, 0,15 M chlorku sodu, 0,001 M chlorku magnezu, 0,0001 M chlorku cynku, 50% (v/v) glicerolu; pH 8,0 z 10 mg/ml glikolu polietylenowego (PEG-8000).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Haiya Pu et al.
Molecular medicine reports, 16(6), 9415-9422 (2017-10-19)
Hydrogen sulfide (H2S) is a gas signaling molecule that has multiple influences on physiological and pathological processes in the mammalian body, including vasodilation, neurotransmission, inflammation, hypoxia sensing and bone remodeling. Our previous studies suggested that H2S might be involved in