Kluczowe dokumenty
SAB3501275
Sigma-Aldrich
Glikoproteina przeciwwirusowi Hantaan
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
virus (Hantaan virus)
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Hantaan virus ... HTNVsMgp1(2943079)
Opis ogólny
Wirus Hantaan (HNTV) jest prototypowym wirusem z rodzaju hantawirusów z rodziny Bunyaviridae, otoczkowym wirusem RNA o ujemnym znaczeniu, który jest czynnikiem etiologicznym koreańskiej gorączki krwotocznej. Dwie glikoproteiny HNTV, G1 i G2, są kodowane jako ciągła otwarta ramka odczytu w celu wytworzenia prekursora polipetydu, który jest następnie przetwarzany w celu uzyskania dwóch glikoprotein. Podczas infekcji obie glikoproteiny znajdują się w kompleksie Golgiego, a koekspresja jest uważana za warunek wstępny lokalizacji w kompleksie Golgiego.
Immunogen
Przeciwciało glikoproteiny wirusa Hantaan zostało wyhodowane przeciwko 18 aminokwasowemu peptydowi w pobliżu końca aminowego glikoproteiny wirusa Hantaan. Immunogen znajduje się w obrębie aminokwasów 70-120 glikoproteiny wirusa Hantaan.
Zastosowanie
Przeciwciało glikoproteinowe wirusa Hantaan może wykryć 10ng peptydu glikoproteinowego wirusa Hantaan w teście ELISA w stężeniu 1 μg/ml.
Postać fizyczna
Dostarczany w PBS zawierającym 0,02% azydku sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)