Kluczowe dokumenty
SAB3501247
Sigma-Aldrich
Anti-Swine H1N1 Hemagglutinin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
Influenza A virus subtype H1N1 (swine)
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Świńskie przeciwciało hemaglutyniny H1N1: Wirus grypy typu A stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego, zabijając ponad 30 000 osób rocznie w USA. Na początku 2009 roku nowy wirus grypy A (H1N1) pochodzący od świń został zidentyfikowany w próbkach pobranych od pacjentów w Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Wirus szybko rozprzestrzenił się na całym świecie i 11 czerwca 2009 r. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię. Wirus grypy typu A posiada jedno z szesnastu możliwych białek powierzchniowych hemaglutyniny (HA) i jedno z dziewięciu możliwych białek powierzchniowych neuraminidazy (NA). Białko hemaglutyniny ułatwia przyłączanie się wirusa, podczas gdy neuraminidaza bierze udział w uwalnianiu wirusa. Białka te wywołują również odpowiedzi immunologiczne, które zapobiegają infekcji lub niezależnie zmniejszają replikację wirusa. Skład genetyczny tego wirusa świńskiej grypy nie jest podobny do żadnego innego: jest to szczep H1N1, który łączy w sobie potrójny asortyment zidentyfikowany po raz pierwszy w 1998 roku, w tym ludzką, świńską i ptasią grypę z dwoma nowymi genami wirusa H3N2 świni z Eurazji, które same pochodzą od niedawna od ludzi. Odrębne właściwości antygenowe nowego wirusa świńskiej grypy w porównaniu z sezonowym wirusem grypy A (H1N1) sugerują, że odporność ludzi na nowego wirusa świńskiej grypy jest ograniczona, chociaż rozkład wiekowy zgłoszonych przypadków sugeruje pewien stopień ochrony w starszych grupach wiekowych.
Immunogen
Przeciwciało przeciwko hemaglutyninie zostało wyhodowane przeciwko syntetycznemu peptydowi z nowego białka hemaglutyniny świńskiej grypy. Sekwencja peptydu jest unikalna w stosunku do sekwencji peptydu dla produktów SAB3501249 i SAB3501245. To przeciwciało jest parą kognatyczną z produktem SAB3501246. Immunogen znajduje się w obrębie aminokwasów 180-230 świńskiej hemaglutyniny H1N1.
Zastosowanie
Przeciwciało hemaglutyniny może być stosowane do wykrywania białka hemaglutyniny ze szczepu H1N1 świńskiej grypy A w teście ELISA. Wykryje ono 2 ng wolnego peptydu w stężeniu 1 μg/mL.
Postać fizyczna
Dostarczany w PBS zawierającym 0,02% azydku sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)