Kluczowe dokumenty
SAB3501240
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin alpha 4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGA4(3676)
Opis ogólny
Przeciwciało integryny alfa 4: Integryna alfa 4 (znana również jako CD49d i ITGA4) należy do rodziny białek łańcucha alfa integryny. Integryny są heterodimerycznymi integralnymi białkami błonowymi składającymi się z łańcuchów alfa i beta. Łańcuch alfa4 łączy się z łańcuchem beta1 lub beta7. Wykazano, że domniemane miejsca wiązania ligandów zarówno integryny alfa4beta1, jak i alfa4beta7 znajdują się na łańcuchu alfa4. Ligandy te obejmowały Madcam, VCAM i fibronektynę. Madcam jest znany jako główny ligand dla integryny alfa4beta7. Niedawno wykazano również, że otoczka HIV-1 może naśladować Madcam poprzez wiązanie się i sygnalizację poprzez integrynę alfa4beta1, receptor naprowadzający błony śluzowej jelit dla obwodowych limfocytów T.
Immunogen
Przeciwciało integryny alfa 4 zostało wyhodowane przeciwko 16-aminokwasowemu syntetycznemu peptydowi z okolic centrum ludzkiej integryny alfa 4. Immunogen znajduje się w obrębie aminokwasów 150-200 integryny alfa 4.
Zastosowanie
Przeciwciało integryny alfa 4 może być stosowane do wykrywania integryny alfa 4 metodą Western blot w stężeniu 1 μg/ml. Przeciwciało może być również stosowane do immunofluorescencji od 2 μg / ml. Przeciwciało zweryfikowane: Immunofluorescencja w próbkach pobranych od ludzi. Wszystkie inne zastosowania i gatunki nie zostały jeszcze przetestowane.
Postać fizyczna
Dostarczany w PBS zawierającym 0,02% azydku sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)