SAB3501238
Anti-gp120 antibody produced in goat
affinity isolated antibody
About This Item
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
human immunodeficiency virus 1
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human immunodeficiency virus 1 ... env(155971)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie