Kluczowe dokumenty
SAB3501235
Sigma-Aldrich
Anty-MED4
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MED4(29079)
Opis ogólny
Przeciwciało MED4: Kompleks mediatora jest wielobiałkowym koaktywatorem transkrypcji, który jest wyrażany wszechobecnie u eukariontów od drożdży po ssaki i jest wymagany do indukcji transkrypcji polimerazy RNA II (pol II) przez czynnik transkrypcyjny wiążący DNA. Jednym z białek w tym kompleksie jest MED4. Wykazano również, że białko to jest częścią kompleksu oddziałującego z receptorem witaminy D. MED4 zostało niedawno zidentyfikowane jako czynnik zależny od HIV (HDF), co sugeruje, że MED4 może być ważnym celem leków w leczeniu HIV.
Immunogen
Przeciwciało MED4 zostało wyhodowane przeciwko 17 aminokwasowemu syntetycznemu peptydowi z pobliżu końca karboksylowego ludzkiego MED4. Immunogen znajduje się w obrębie ostatnich 50 aminokwasów MED4.
Zastosowanie
Przeciwciało MED4 może być stosowane do wykrywania MED4 metodą Western blot w stężeniu 0,5 μg/ml. Przeciwciało może być również stosowane do immunohistochemii od 10 μg / ml. Przeciwciało zweryfikowane: Western Blot w próbkach pobranych od ludzi i immunohistochemia w próbkach pobranych od ludzi. Wszystkie inne zastosowania i gatunki nie zostały jeszcze przetestowane.
Postać fizyczna
Dostarczany w PBS zawierającym 0,02% azydku sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)