Kluczowe dokumenty
SAB3501203
Sigma-Aldrich
Anti-Avian Influenza Neuraminidase antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
100 μG
1750,00 zł
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1750,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
influenza A virus (avian)
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Przeciwciało przeciwko neuraminidazie ptasiej grypy: Wirus grypy typu A stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego, zabijając ponad 30 000 osób rocznie w USA. Okresowo pojawiają się nowe szczepy wirusa grypy, na które ludzie mają niewielką lub żadną odporność, co prowadzi do niszczycielskich pandemii. Wirus grypy typu A może występować u różnych zwierząt; jednak to u ptaków można znaleźć wszystkie podtypy. Podtypy te są klasyfikowane na podstawie kombinacji podtypów hemaglutyniny (HA) i neuraminidazy (NA) glikoprotein płaszcza wirusa. W 1997 r. wirus ptasiej grypy H5N1 został uznany za przyczynę śmierci u 6 z 18 zakażonych pacjentów w Hongkongu. Istniały pewne dowody na rozprzestrzenianie się tego wirusa między ludźmi, ale uważa się, że skuteczność transmisji była dość niska. Chociaż wiadomo, że miejsce rozszczepienia i wzory glikozylacji białka HA odgrywają ważną rolę w określaniu patogenności wirusów ptasiej grypy H5, dopiero niedawno wykazano, że dodatkowe miejsce glikozylacji w kulistej głowie białka NA również przyczynia się do wysokiej zjadliwości wirusa H5N1.
Immunogen
Przeciwciało neuraminidazy ptasiej grypy zostało wyhodowane przeciwko syntetycznemu peptydowi odpowiadającemu 15 aminokwasom w pobliżu końca karboksylowego białka neuraminidazy ptasiej grypy. Podjęto wysiłki, aby wykorzystać stosunkowo konserwowane regiony jako antygen. Immunogen znajduje się w ostatnich 50 aminokwasach neuraminidazy ptasiej grypy.
Zastosowanie
Przeciwciało neuraminidazy ptasiej grypy może być stosowane do wykrywania białka neuraminidazy ptasiej grypy ze szczepu H5N1 ptasiej grypy A w teście ELISA. Wykrywa ono 10 ng wolnego peptydu w stężeniu 1 μg/ml.
Postać fizyczna
Dostarczany w PBS zawierającym 0,02% azydku sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)