Kluczowe dokumenty
SAB3501114
Sigma-Aldrich
Anti-SARS-CoV Spike antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
SARS virus
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
SARS virus ... S(1489668)
Opis ogólny
Przeciwciało SARS-CoV Spike: Nowy koronawirus został niedawno zidentyfikowany jako czynnik wywołujący SARS (zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej). Koronawirusy są główną przyczyną chorób górnych dróg oddechowych u ludzi. Genomy tych wirusów to RNA o dodatniej nici o długości około 27-31kb. W zakażeniu SARS może pośredniczyć wiązanie wirusowego białka szczytowego, glikozylowanego białka o masie 139 kDa i głównego antygenu powierzchniowego wirusa, z enzymem konwertującym angiotensynę 2 (ACE2) na komórkach docelowych. Wiązanie to może być blokowane przez rozpuszczalną formę ACE2.
Immunogen
Przeciwciało anty-SARS-CoV Spike zostało wyhodowane przeciwko peptydowi odpowiadającemu 15 aminokwasom w pobliżu środka glikoproteiny SARS-CoV Spike. Immunogen znajduje się w obrębie aminokwasów 650-700 SARS-CoV Spike.
Zastosowanie
Przeciwciało SARS-CoV Spike może być stosowane do wykrywania białka SARS-CoV Spike w teście ELISA. Wykryje ono 5 ng wolnego peptydu w stężeniu 1 μg/mL.
Postać fizyczna
Dostarczany w PBS zawierającym 0,02% azydku sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)