Kluczowe dokumenty
SAB3501107
Sigma-Aldrich
Anty-AIF
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 27-36 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CNKSR1(10256)
Immunogen
Przeciwciało AIF zostało podniesione przeciwko 15 aminokwasowemu peptydowi w pobliżu centrum ludzkiego AIF.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ludivine Laurans et al.
Nature medicine, 24(8), 1113-1120 (2018-06-27)
The association between altered gut microbiota, intestinal permeability, inflammation and cardiometabolic diseases is becoming increasingly clear but remains poorly understood1,2. Indoleamine 2,3-dioxygenase is an enzyme induced in many types of immune cells, including macrophages in response to inflammatory stimuli, and