Kluczowe dokumenty
SAB3501035
Sigma-Aldrich
Anti-KREMEN1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
100 μG
2370,00 zł
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2370,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 54 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... KREMEN1(83999)
Immunogen
Antibody was raised against an 18 amino acid peptide near the carboxy terminus of human KREMEN1.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Powiązanie
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3501035.
Postać fizyczna
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodim azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jing Li et al.
Fertility and sterility, 90(4 Suppl), 1470-1479 (2007-12-11)
To determine the roles of Dickkopf-1 (Dkk1) in mouse embryo implantation. Experimental prospective study. Animal research and institute laboratory facility. Virgin Kunming female mice and adult male mice. The expression of Dkk1 and its receptor Kremen1 in embryos and uteri
Bingyu Mao et al.
Nature, 417(6889), 664-667 (2002-06-07)
The Wnt family of secreted glycoproteins mediate cell cell interactions during cell growth and differentiation in both embryos and adults. Canonical Wnt signalling by way of the beta-catenin pathway is transduced by two receptor families. Frizzled proteins and lipoprotein-receptor-related proteins
Ke Wang et al.
The Journal of biological chemistry, 283(34), 23371-23375 (2008-05-27)
Wnt signaling is involved in a wide range of developmental, physiological, and pathophysiological processes and is negatively regulated by Dickkopf1 (Dkk1). Dkk1 has been shown to bind to two transmembrane proteins, the low density lipoprotein receptor-related proteins (LRP) 5/6 and
T Nakamura et al.
Biochimica et biophysica acta, 1518(1-2), 63-72 (2001-03-27)
Kringle domain, a triple-disulfide-linked domain, is conserved in diverse proteins which play important roles in various biological processes. We cloned Kremen, a novel member of kringle-containing proteins, using a newly developed unique strategy, 'Kringle-SAGE (serial analysis of gene expression)', which