Kluczowe dokumenty
SAB3500801
Sigma-Aldrich
Anti-STOX1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STOX1(219736)
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Powiązanie
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500801.
Postać fizyczna
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Allerdien Visser et al.
PloS one, 13(8), e0202190-e0202190 (2018-08-10)
The number of molecules identified to be involved in communication between placenta and decidua is fast expanding. Previously, we showed that NODAL expressed in maternal endometrial stromal cells is able to affect NODAL and STOX1 expression in placental extravillous trophoblasts.