SAB3500769
Anti-TLR8 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
masa cząsteczkowa
115 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TLR8(51311)
Immunogen
Cechy i korzyści
Powiązanie
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)