SAB3500536
Anti-HVCN1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HV1, Anti-Hydrogen voltage-gated channel 1, Anti-VSOP, Anti-Voltage sensor domain-only protein
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 30 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HVCN1(84329)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Działania biochem./fizjol.