Key Documents
SAB3500525
Sigma-Aldrich
Anti-SCRN2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-SES2, Anti-Secernin 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SCRN2(90507)
Opis ogólny
The gene SCRN2 (secernin 2) is mapped to human chromosome 17q21.32. It may function in protein metabolism, particularly aminopeptidase activity.
Immunogen
SCRN2 antibody was raised against an 18 amino acid peptide near the carboxy terminus of human SCRN2.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Powiązanie
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500525.
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cheppail Ramachandran et al.
International journal of cancer, 119(10), 2443-2454 (2006-08-09)
Amooranin (AMR), a natural triterpenoid drug isolated and characterized from Amoora rohituka stem bark, is cytotoxic to SW620 human colon carcinoma cell line with an IC(50) value of 2.9 microg/ml. This novel compound caused depolarization of mitochondrial membrane and decrease