Merck
SAB3500435
Sigma-Aldrich
Anti-ACVR1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ACTR-IA, Anti-ACVRLK2, Anti-Activin A receptor type IA, Anti-Activin receptor type 1A precursor, Anti-Activin receptor-like kinase 2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACVR1(90)
Powiązane kategorie
Immunogen
ACVR1 antibody was raised against a 14 amino acid peptide near the amino terminus of the human ACVR1.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Powiązanie
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500435.
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yeon-Suk Yang et al.
Nature communications, 13(1), 6175-6175 (2022-10-19)
Heterotopic ossification is the most disabling feature of fibrodysplasia ossificans progressiva, an ultra-rare genetic disorder for which there is currently no prevention or treatment. Most patients with this disease harbor a heterozygous activating mutation (c.617 G > A;p.R206H) in ACVR1. Here, we identify