Kluczowe dokumenty
SAB3500315
Sigma-Aldrich
Anti-TRIAD3A antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 95 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RNF216(54476)
Opis ogólny
Białko palca pierścieniowego 216 (RNF216) jest ligazą ubikwityny E3. Gen kodujący to białko jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 7p22.3.
Immunogen
Przeciwciało TRIAD3A zostało wyhodowane przeciwko peptydowi odpowiadającemu 15 aminokwasom w pobliżu końca aminowego mysiego TRIAD3A.
Działania biochem./fizjol.
Białko RingFinger 216 (RNF216) wiąże się z receptorami toll-podobnymi i pomaga w ich degradacji. Pomaga również w degradacji kinazy białka oddziałującego z receptorem-1 (RIP-1) i negatywnie moduluje sygnalizację receptora martwicy nowotworów α. Białko działa jako inhibitor autofagii w makrofagach. Mutacje w genie RNF216 są związane z zespołem Gordona Holmesa.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500315.
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ubiquitylation of an internalized killer cell Ig-like receptor by Triad3A disrupts sustained NF-?B signaling.
Miah SM
Journal of Immunology (2011)
Regulation of autophagy by E3 ubiquitin ligase RNF216 through BECN1 ubiquitination.
Xu C
Autophagy (2014)
RNF216 mutations as a novel cause of autosomal recessive Huntington-like disorder.
Santens P
Neurology (2015)