Kluczowe dokumenty
SAB3500288
Sigma-Aldrich
Anti-CUEDC1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CUE Domain-Containing Protein 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CUEDC1(404093)
Immunogen
Przeciwciało CUEDC1 zostało wyhodowane przeciwko 16 aminokwasowemu peptydowi w pobliżu końca karbocytów ludzkiego CUEDC1.
Działania biochem./fizjol.
CUEDC1 (domena CUE zawierająca 1) może być zaangażowana w transport i degradację białek. Zmiany w tym genie są związane z wczesnym stadium raka szyjki macicy. Jest on silnie metylowany w tkance łożyskowej pacjentów ze stanem przedrzucawkowym. Sugeruje się, że CUEDC1 kontroluje inwazję trofoblastów poprzez udział w szlaku sygnałowym TGF (transformujący czynnik wzrostu)-β/Smad (matki przeciwko homologowi decapentaplegic). Gen jest mapowany na ludzki chromosom 17q23.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500288.
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Y-H Yan et al.
European review for medical and pharmacological sciences, 17(22), 3083-3094 (2013-12-05)
Preeclampsia is a complication of pregnancy that severely threatens the health of the mother and infant, yet the mechanism of pathogenesis remains unclear. In this article, gene array technology was applied to identify the genes related to the pathogenesis of